Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200199-1G PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA 311 EUR
APOSPC200199-1G APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193102
Núm. CAS: 1240278-21-0