(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine, 3,5-Difluoro-alpha-methylbenzylamine
PC2002-1G
PC2002-25G
PC2002-5G
APOSPC2002-1GEA
26.1
EUR
APOSPC2002-1G
APOSPC2002-25G
APOSPC2002-5G
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(RS)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine
Formula:
C₈H₉F₂N Pto. Ebullición: 175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038286 Núm. CAS: 321318-29-0 UN: 1760 ADR: 8,III |