3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 538 EUR
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Formula: C₇H₅ClF₃N₃O
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758083
Núm. CAS: 1033463-30-7