2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200202-1G PC200202-5G
APOSPC200202-1GEA 0 EUR
APOSPC200202-1G APOSPC200202-5G
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568352
Núm. CAS: 13600-48-1