4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200203-25G PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA 271 EUR
APOSPC200203-25G APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18729904
Núm. CAS: 1001200-60-7