5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 437 EUR
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₉H₇BrF₃N₃
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498720
Núm. CAS: 1171919-20-2