Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200210-1G PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA 538 EUR
APOSPC200210-1G APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Pto. de fusión: 134…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498712
Núm. CAS: 1171919-07-5