6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
PC200214-1G PC200214-500MG
APOSPC200214-1GEA 671 EUR
APOSPC200214-1G APOSPC200214-500MG
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
6-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-4(3H)-quinazolinone
Formula: C₁₀H₆BrF₃N₂O
MW: 307.08 g/mol
Pto. de fusión: 300…301 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025868
Núm. CAS: 1135283-30-5