7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 415 EUR
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₃ClF₃IN₂
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19982794
Núm. CAS: 1331823-98-3