3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
PC200219-1G PC200219-5G
APOSPC200219-1GEA 27.7 EUR
APOSPC200219-1G APOSPC200219-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₂F₄N₂
MW: 190,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848039
Núm. CAS: 80194-71-4