6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 79.9 EUR
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994632
Núm. CAS: 139022-27-8