4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC200223-1G PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA 415 EUR
APOSPC200223-1G APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formula: C₇H₄F₃N₃O
Pto. de fusión: 294…295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16890137
Núm. CAS: 1242267-84-0