5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200224-1G PC200224-250MG
APOSPC200224-1GEA 0 EUR
APOSPC200224-1G APOSPC200224-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659680
Núm. CAS: 1036027-54-9