6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 671 EUR
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827791
Núm. CAS: 1186404-61-4