Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-fluoronicotinate
PC200226-5G
APOSPC200226-5GEA 159 EUR
APOSPC200226-5G
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Methyl-5-bromo-2-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,0200 g/mol
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617316
Núm. CAS: 931105-37-2