3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200227-1G PC200227-500MG
APOSPC200227-1GEA 524 EUR
APOSPC200227-1G APOSPC200227-500MG
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100244
Núm. CAS: 1048914-02-8