Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200228-1G PC200228-500MG PC200228-5G
APOSPC200228-1GEA 132 EUR
APOSPC200228-1G APOSPC200228-500MG APOSPC200228-5G
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Ethyl-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₆ClF₃N₂O₂
MW: 336,74 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16890141
Núm. CAS: 1242267-96-4