1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200229-1G PC200229-500MG PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA 190 EUR
APOSPC200229-1G APOSPC200229-500MG APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₁₁ClF₃N₃
Pto. de fusión: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498704
Núm. CAS: 1171918-97-0