1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC200230-1G
PC200230-500MG
APOSPC200230-1GEA
524
EUR
APOSPC200230-1G
APOSPC200230-500MG
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethan-1-one
Formula:
C₈H₆F₃NO Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11044107 Núm. CAS: 749257-78-1 |