[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC200231-1G
PC200231-500MG
PC200231-5G
APOSPC200231-1GEA
328
EUR
APOSPC200231-1G
APOSPC200231-500MG
APOSPC200231-5G
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95%
[2-Bromo-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formula:
C₇H₅BrF₃NO Pto. de fusión: 67…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11848029 Núm. CAS: 888738-18-9 |