4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC200232-1G PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA 415 EUR
APOSPC200232-1G APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₂BrF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 212…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193089
Núm. CAS: 1257842-67-3