5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200234-1G PC200234-500MG PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA 190 EUR
APOSPC200234-1G APOSPC200234-500MG APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃N₅
Pto. de fusión: 160…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06808548
Núm. CAS: 1019010-69-5