2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 524 EUR
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Formula: C₆H₃Cl₂F₃N₂
MW: 231,01 g/mol
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581629
Núm. CAS: 431942-80-2