1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 270 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204721
Núm. CAS: 175277-61-9