Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 524 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827815
Núm. CAS: 196708-48-2