5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200240-1G PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA 190 EUR
APOSPC200240-1G APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Formula: C₁₁H₈FN₃O₂
Pto. de fusión: 255…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581630
Núm. CAS: 640271-51-8