4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC200241-1G PC200241-500MG PC200241-5G
APOSPC200241-1GEA 336 EUR
APOSPC200241-1G APOSPC200241-500MG APOSPC200241-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO
MW: 251,21 g/mol
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758064
Núm. CAS: 847446-85-9