2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 415 EUR
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Formula: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Pto. de fusión: 185…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581646
Núm. CAS: 1198475-46-5