3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200243-1G PC200243-500MG
APOSPC200243-1GEA 415 EUR
APOSPC200243-1G APOSPC200243-500MG
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 164 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869266
Núm. CAS: 1142190-60-0