5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200245-1G PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA 415 EUR
APOSPC200245-1G APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₆BrF₃N₂O
Pto. de fusión: 219…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553027
Núm. CAS: 1092352-29-8