Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 415 EUR
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Formula: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
MW: 384,1 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11553037
Núm. CAS: 1092352-47-0