Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 336 EUR
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758065
Núm. CAS: 1033463-23-8