5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 415 EUR
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827792
Núm. CAS: 1186405-05-9