6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC200252-1G
PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA
248
EUR
APOSPC200252-1G
APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Formula:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10758091 Núm. CAS: 1033463-36-3 |