4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 894 EUR
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11848102
Núm. CAS: 132470-83-8