3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 519 EUR
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827786
Núm. CAS: 1186404-58-9