3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200258-1G PC200258-500MG
APOSPC200258-1GEA 519 EUR
APOSPC200258-1G APOSPC200258-500MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄BrF₃N₂
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827794
Núm. CAS: 1186404-83-0