5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200259-1G PC200259-5G
APOSPC200259-1GEA 0 EUR
APOSPC200259-1G APOSPC200259-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Pto. de fusión: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09754046
Núm. CAS: 799557-86-1