2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 633 EUR
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆HCl₂F₃IN
Pto. de fusión: 156…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025903
Núm. CAS: 1160474-55-4