2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 633 EUR
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formula: C₇HCl₂F₃N₂
Pto. de fusión: 51…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581647
Núm. CAS: 1198475-29-4