2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 519 EUR
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Pto. Ebullición: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525480
Núm. CAS: 888327-38-6