4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 364 EUR
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₄H₁₄F₃N₅
MW: 309,3 g/mol
Pto. de fusión: 133…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100243
Núm. CAS: 1048913-94-5