tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200270-1G PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA 364 EUR
APOSPC200270-1G APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
MW: 379,81 g/mol
Pto. de fusión: 95…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553061
Núm. CAS: 1092352-86-7