6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-6-cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200272-1G PC200272-500MG
APOSPC200272-1GEA 519 EUR
APOSPC200272-1G APOSPC200272-500MG
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₄
MW: 256,23 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16890143
Núm. CAS: 1242267-97-5