5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 519 EUR
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₃F₃N₄O
MW: 262,24 g/mol
Pto. de fusión: 101…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100216
Núm. CAS: 1048912-73-7