3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 519 EUR
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₁₀H₇F₃INO
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498701
Núm. CAS: 1171918-93-6