4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 519 EUR
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₈H₇F₃N₂O₃S
MW: 268.22 g/mol
Pto. de fusión: 158…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827810
Núm. CAS: 1186404-89-6