4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 519 EUR
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formula: C₁₀H₉F₃N₄
MW: 242,21 g/mol
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793700
Núm. CAS: 303148-88-1