1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 364 EUR
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00892750
Núm. CAS: 132834-56-1