Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200281-1G PC200281-500MG
APOSPC200281-1GEA 471 EUR
APOSPC200281-1G APOSPC200281-500MG
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Formula: C₁₄H₁₀ClFN₂O₂
MW: 292.7 g/mol
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18904318
Núm. CAS: 1296225-23-4